Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Icke graderade mediaflaskor av plast
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
Idealisk för blandning och förvaring av odlingsmedier, eller för användning med destillerat vatten, analytiska standarder och reagens när de är försedda med ett polyetenfodrat skruvlock.
- Stor öppning, speciell läpp och sluttande axlar för enkel hällning, rengöring
- Med polyetenfodrade lock
- Levereras med kapsyler förmonterade och krymplindade i praktiska brickor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,08 tum. |
| För användning med (applikation) | För destillerat vatten, analytiska standarder och reagens när de är försedda med ett polyetenfodrat skruvlock |
| Material | PET |
| Kvantitet | 24 Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Halsfinish | 33-430 |
| Graderad | Nej |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |