Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Amber Ampules
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,413 tum.
0,472 tum.
0,64 tum.
Höjd (engelska):
2,63 tum.
2,95 tum.
3,3 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Bärnstensfärgad borosilikatglas
- Förinställd för att eliminera arkivering
- Gold-Band funktionen indikerar förscoring
- Stammarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass B standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Förinställd ampull |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.2 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,472 tum. |
| Höjd (metrisk) | 7.5 cm |
| Höjd (engelska) | 2,95 tum. |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A |