Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Amber Ampules
Produktkod. 11794129 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,413 tum.
0,472 tum.
0,64 tum.
Höjd (engelska):
2,63 tum.
2,95 tum.
3,3 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 11794129
Brand: DWK Life Sciences™ 176799
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda ljuskänsliga prover
  • Bärnstensfärgad borosilikatglas
  • Förinställd för att eliminera arkivering
  • Gold-Band funktionen indikerar förscoring
  • Stammarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass B standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Förinställd ampull
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 1.65 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,64 tum.
Höjd (metrisk) 8.4 cm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A