Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Klara ampuller
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,41 tum.
0,47 tum.
0,64 tum.
0,74 tum.
0,88 tum.
Höjd (engelska):
2,63 tum.
2,95 tum.
3,3 tum.
4,21 tum.
5,11 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
Förinställd för att eliminera behovet av arkivering
- Lågt extraherbart borosilikatglas
- Gold-Band funktionen indikerar förscoring
- Stjälkarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass A standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Förinställd ampull |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.25 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,88 tum. |
| Höjd (metrisk) | 13 cm |
| Höjd (engelska) | 5,11 tum |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A |