Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Ersättnings-O-ringar för Dry-Seal vakuumexsickator
Produktkod. 12431521 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12431521
Brand: DWK Life Sciences™ 366022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Wheaton™ Dry-Seal vakuumexsickator.
  • Tillverkad av slicongummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Produkttyp Ersättande O-ring
Material Silikongummi
För användning med (applikation) Skapar en lufttät tätning när vakuum appliceras på exsickatorn
För användning med (utrustning) För torrförseglad vakuumexsickator
Diameter (engelska) Yttre 4 tum