Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsingenerator med –genomskinlig tätningsfog och 24/40 standardkona
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Standard konisk fog:
24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas
Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav; Hänvisning: £Standardtestmetod för arsenik i vatten,£ ASTM D2972
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Arsine Generator |
| Standard konisk fog | 24/40 |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I och ASTM E438 Typ I, Klass A |
| För användning med (applikation) | För arsinanalys med SDDC-metoden |
| Inkluderar | 125 ml erlenmeyer-kolvskrubberrör, hylsa, storlek 12 rostfritt stål kulledsklämma |