Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber Absorber Tube
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kvantitet:
1/Cs.
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Designen eliminerar kulleden och hylsan som förbinder skrubber- och absorbatorkomponenterna
- Monterad apparat är fristående och lätt att använda
- Tillverkad av lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Användningsområden:
För arsenikanalys
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Skrubber/absorberrör |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För arsenikanalys med silverdietylditiokarbamatmetod |
| Kvantitet | 1/Cs. |