Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Provflaskor av glas i labbfil™ : med Kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
19 mm
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Description
Erbjuder en mängd olika användningsområden, från provförvaring till frystorkning.
- Klara flaskor gjorda av borosilikatglas
- Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
- Shorty Vials har en låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym
- Levereras med påsatta lock för att bibehålla renlighet eller utan lock (ersättningslock kan köpas separat)
- Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
- Utvalda artiklar passar MT Vial File ™—polystyrenbrickor med skiljeväggar som ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor
Klara flaskor
- Tillverkad av lågt extraherbart borosilikatglas för att ge överlägsen kemisk resistens
- överensstämma med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- 14B gummifodrat svart fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
- PTFE/14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
Specifications
Specifications
| Material (liner) | PTFE/14B Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (applikation) | För användningar som sträcker sig från provförvaring till frystorkning |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 1.08 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Show More |