Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps för Wheaton E-Z™ Vials
Produktkod. 12408882 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Material (liner):
PTFE/Silicon Septa
PTFE/Silicon/PTFE
PTFE/gummi
PTFE/silikon
PTFE/silikon med slits
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12408882
Brand: DWK Life Sciences 24277604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättanvända snäpplock
  • Stängningstyp: Snap Cap
  • Material: Polyeten
  • Storlek: 11 mm (0,433 tum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Färg Rött
Material Polyeten
Kvantitet 1000/Pk.
Stängningsstorlek 11 mm