Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Stödskärmar i rostfritt stål
Produktkod. 11591315 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
25 mm vakuumfiltreringsenhet
47 mm vakuumfiltreringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11591315
Brand: DWK Life Sciences 419364
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För vakuumfiltreringsmontering. Wheaton™ Stödskärmar i rostfritt stål är tillverkade av material av högsta kvalitet.
  • Rostfritt stål
  • För användning med 47 mm montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 47 mm vakuumfiltreringsenhet
Material Rostfritt stål