Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Längd (metrisk):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Längd (engelska):
6 fot
12 fot
18 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
1000 ml provflaska med smal mun med PTFE-fodrat lock
För åtkomst till vätskeflöde i djupa brunnar och svåråtkomliga provtagningsområden under ytan
- Består av ett inert polypropenhuvud med beslag i rostfritt stål och en stång i aluminium med gyllene alodinfinish
- Kabel överst på handtaget lyfter den fjäderbelastade kolven från flasköppningen och låter vätska komma in genom fyra 15,9 mm (0,625 tum) diameter hål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Subsurface Sampler |
| Inkluderar | 1000 ml provflaska med smal mun, lock |
| Huvudmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Avsluta | Gyllene alodin |
| Certifikat och efterlevnad | EPA |
| Längd (engelska) | 12 fot |
| Längd (metrisk) | 3,66 m |