Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; inga stängningar
Produktkod. 11576295 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
Volym (engelska):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,3 dr.
0,5 dr.
0,8 dr.
1,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11576295
Brand: DWK Life Sciences W986216NG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover.
  • Inte examen
  • Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
  • Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering för maximal provtagning
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Används för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover
Graderad Nej
Stil Konisk V
Volym (engelska) 0,5 dr.
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A