Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med Crimp Top Finish; inga stängningar
Produktkod. p-2638328 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
20 mm
Volym (engelska):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,3 dr.
0,5 dr.
0,8 dr.
1,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12693355
Brand: DWK Life Sciences W986212NG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover.
  • Not graduated
  • Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
  • Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0.196 in.
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volym (metrisk) 0,3 ml
För användning med (applikation) Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples
Graderad No
Stil Conical V
Volym (engelska) 0,1 dr.
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A