Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruvlocksfinish; inga stängningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
13-425
20-400
Höjd (engelska):
1,73 tum.
2,55 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Inte examen
- Bärnstensfärgade flaskor är gjorda av typ I-glas för ljuskänsliga material
- Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering för maximal provtagning
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 5.0 mL |
| För användning med (applikation) | För småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring och frakt |
| Graderad | Nej |
| Höjd (engelska) | 2,55 tum. |
| nr per ärende | 12 |
| Stil | Konisk V |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |