Läs mer
Whirl-Pak™ Standard Write-On Provpåsar
Handla allt Whirl-Pak Produkter
Mått (L x B):
38 x 25,4 cm (15 x 10 tum)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tum)
50,8 x 38 cm (20 x 15 tum)
Kapacitet (engelska):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Kapacitet (metrisk):
2721 ml
3637 ml
5441 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Beskrivning
Vit skrivremsa gör providentifiering enklare och bekvämare.
- Stängningsfliken har en rund och en platt tråd för att säkerställa att väskan stängs ordentligt
- Vik fliken hårt 4 till 5 gånger när du stänger
- Volymmått är ungefärliga
- Vit skrivremsa gör providentifiering enklare och bekvämare
- Pappersliknande finish eliminerar bläcksmetande och ger yta för alla skrivinstrument
- Steriliserad
- Obs: Bör inte användas vid temperaturer över 82 °C
- Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst, även flytande kväve
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 184 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 5441 ml |
| Förslutningstyp | Stängande flik |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Rymmer stora prover och eliminerar reducering till mindre bitar |
| Inkluderar | Vit, skrivremsa |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |