Läs mer
Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Miljömässiga ytprovtagningspåsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11701806 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Kapacitet (metrisk):
532 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11701806
Brand: Whirl-Pak™ B01245WA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm steril absorberande torr svampprovtagare i en steril Whirl-Pak väska.
  • Designad för att testa arbetsytor och utrustning för Salmonella , Listeria och andra livsmedelsburna patogener
  • Torka Speci-Sponge mäter 1,5 x 3 x 0,63 tum. (3,8 x 7,6 x 1,6 cm), ej förbehandlad med baktericid
  • Tillsätt helt enkelt spädningsmedel, torka av testytan och återställ svampen till 18 oz. (532 ml) påse
  • Fristående prov kan sedan skickas för analys
  • Svampen torkar av ett stort område, påsen har punkteringssäkra flikar för att minska skador på provet
  • Vitt skrivområde möjliggör enkel märkning och identifiering
Specifikationer
Beskrivning Med torr svamp
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 18 oz.
Kapacitet (metrisk) 532 ml
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Miljöytor
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm
Fyll volym 18 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 100/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,50 mil
Mått (L x B) 9 x 4.5 in (23 x 11.5 cm)
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Produkttyp Provpåse med provtagningssvamp