Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Kontroll spolbara vikta 1-lagers pappershanddukar 6659, 15 förpackningar
Mått (L x B):
210 x 215 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Beskrivning
15 förpackningar x 322 vita pappershanddukar (4 830 totalt) Ett klämma med Scott Control Flushable vikta handdukar innehåller 322 vita, 1 lager, vikta pappershanddukar Tillverkade med Safe Flush Technology, dessa snabbspridande engångshanddukar är idealiska för användning i områden där pappershanddukar måste vara spolbara. Airflex Tekniken i varje pappershandduk resulterar i överlägsen absorptionsförmåga, så att du använder mindre och slösar mindre. Dessa spolbara handdukar är europeiska miljömärkta och FSC certifierad för handhygien med miljöförsäkran. Matkontaktcertifierad Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark vikta handduksautomater utformade för att leverera enkla ark, vilket minskar slöseri och blockeringar Förhöj din toalettupplevelse med pålitlig och välbekant Scott Kontrollera tvättrumslösningar, designade för att stödja efterlevnadskontroll och hjälpa dig att stoppa spridningen av bakterier på arbetsplatsen. Scott Control Flushable vikta handdukar är snabbspridande engångspappershanddukar gjorda med Safe Flush Technology, idealiska för användning i områden där handdukar måste vara spolbara eller när det finns risk för att de spolas. Unik Airflex teknologin säkerställer att varje lätt enskiktspappershandduk är absorberande och stark, så att du använder mindre och slösar mindre. De sammanfällda handdukarna är utformade för att dispensera en pappershandduk åt gången. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör handduken de använder. Att dosera en pappershandduk åt gången är också utformad för att minska slöseri, blockeringar och påfyllningsfrekvens, vilket ger exceptionella kostnader vid användning. Scott Control spolbara vikta handdukar är kompatibla med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius vikta handduksautomater i vit (6945) eller svart (7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). Europeiska miljömärket och FSC certifierad för miljösäkring. Livsmedelskontaktcertifierad. Varje 1-lagers handduk mäter 21,2 cm (L) x 20,0 cm (B). 15 förpackningar x 322 vita pappershanddukar (4 830 totalt)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vikt handduk |
| Längd (engelska) | 1.77 ft. |
| Längd (metrisk) | 54 cm |
| Bredd (engelska) | 1.31 ft. |
| Bredd (metrisk) | 40 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Basvikt | 6.75 kg (14.85 lb.) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |