Läs mer
Cole-Parmer™ Wide-Mouth Soda Lime Glass Sample Jars
Produktkod. 11745938 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
960 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11745938
Brand: Cole-Parmer™ 3460560
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Precleaned wide-mouth glass jars well suited for semivolatiles, pesticides, PCBs, and metals. Cole-Parmer™ Wide-Mouth Soda Lime Glass Sample Jars are ideal for environmental sampling.
  • Manufactured from USP Type III soda-lime glass
  • Includes chemically resistant PTFE liner inserted and screw cap
  • Sample jars include a certificate of analysis.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Clear
Diameter (engelska) 3.5 in.
För användning med (applikation) Semivolatiles, Pesticides, PCBS, and Metals, Ideal for Environmental Sampling
Inkluderar Screw Cap
Material Glass
Antal per förpackning 12/Pk
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Klarhet Clear
Certifikat och efterlevnad Manufactured from USP Type III Soda Lime Glass
Mun Wide
Form Round
Höjd (metrisk) 9.6 cm
Produkttyp Sample Jar
Höjd (engelska) 3.75 in.
Förslutningsfoder PTFE
Diameter (metrisk) 9.1 cm
Förslutningstyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable