Läs mer
Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Unit Size:
Paket med 5
Description
Tillverkad av LPDE för styrka och flexibilitet. Azlon™ Ventilerade tvättflaskor med bred mun har färgkodade lock för enkel identifiering.
- Fyrkantiga axelflaskor
- Bred hals för enkel filning utan spill; patenterad DripLok™ ångavluftningsventil förhindrar att lösningsmedel droppar
- Färgkodade polypropenförslutningar i ett stycke bibehåller formen vid användning
- Precision jet-tip bländare för fin kontroll
- Genomskinliga flaskor utan tryck
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Mun | Bred |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock med böjd öppning |