Läs mer
Kartell™ Flaska med bred hals med manipuleringsskydd
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
Beskrivning
- Inkluderar manipuleringssäker kåpa
- Locket har en säkerhetsring som fästs när locket skruvas på
- Att öppna flaskan bryter säkerhetsringen
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 30mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Säkerhetssäker mössa |
| Material | HDPE |
| Produktlinje | Flaska |
| Stängningsfärg | Svart |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 137 mm |
| Visa mer |