Läs mer
Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar i borosilikatglas med bred hals
Product Code. 15499103 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Varje
Product Code. 15499103
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Koniska Erlenmeyer-kolvar av borosilikatglas med bred hals är graderade och tillgängliga i en mängd olika storlekar.
  • Borsilikatglas
  • Graderad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 105 mm
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm