Läs mer
BRAND™ LDPE-flaska med bred hals
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | LDPE |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 65 |
| Formatera | Vid hals |
| Höjd (metrisk) | 208 mm |
| Diameter (metrisk) | 93 mm |