Läs mer
Hirschmann™ Fyrkantig flaska med bred hals, 100-pack
Produktkod. 16437029
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16437029
Brand: Hirschmann™ 7690693
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativ vidhalsad fyrkantig flaska av HDPE med skruvkork av LDPE är utformad för att underlätta fyllning och tömning.
  • Vid hals
  • Fyrkantig
  • HDPE
  • Från storlek 20 ml och uppåt
  • Naturlig
  • Med skruvlock av LDPE
Specifikationer
Flaskans yta Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Rengöringsprocedur Gas/kemikalie/strålning
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 65 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Material HDPE
Hals-ID (metrisk) 50 mm
Antal per förpackning 100
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 65
Stängningsfärg Naturlig
Innehåll och lagring Förvara vid 5 till 40 °C
Förslutning ingår Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 168 mm
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek GL 65
Diameter (metrisk) 90 x 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras