Läs mer
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer vattenprovtagare
Produktkod. p-8015293 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
1200 ml
2,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11794499
Brand: Cole-Parmer™ 0548600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prov på specifika djup mellan 3 och 600 fot. Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer vattenprovtagare har en akrylflaska med silikonändtätningar.
  • Messenger aktiverar de unika tripphuvudena som säkerställer stängning i snabbt strömmande strömmar eller turbulenta vatten, oavsett linjevinkel
  • Beställ messenger och linje separat
  • Inkluderar en plastväska
Specifikationer
Produkttyp Wildco 1510-C20 Kemmerer vattenprovtagare
Inkluderar Bärväska i plast
Stängningsmaterial Silikon
Rörmaterial Akryl
Kapacitet (metrisk) 1200 ml
Stil Kemmerer vattenprovtagare
För användning med (applikation) Vattenprovtagning på djup av 3 till 600 fot.