Läs mer
Cole-Parmer™ Wildco™ Horisontell Alpha vattenprovtagare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Rörmaterial:
Akryl
PVC
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
- Alpha-provtagare är lämpliga för användning i hav, djupa sjöar och korrosiva vatten
- Välj horisontella provtagare för provtagning vid ytan, termoklin eller strax ovanför botten
- Uretanändtätningar snäpper ihop med minimal ytstörning vid budbärarkontakt
- Dräneringsventil ger enkel provtagning
- Provtagare inkluderar en bärväska; beställ budbärare och linje separat
- Silikonändtätningar är tillgängliga på specialbeställning; ring våra applikationsspecialister för mer information
- Använd inte när kvicksilverkoncentrationerna överstiger 1 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Horisontell Alpha vattenprovtagare |
| Material | Akryl, uretanändtätningar |
| Rörmaterial | Akryl |
| Kapacitet (metrisk) | 2.2 L |
| För användning med (applikation) | Vattenprovtagning i hav, djupa sjöar och frätande vatten |
| Längd (engelska) | 26,4 tum |
| Längd (metrisk) | 67.06 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur