Läs mer
Cole-Parmer™ Wildco™ Horisontell Alpha vattenprovtagare
Produktkod. p-7116310 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Rörmaterial:
Akryl
PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11704509
Brand: Cole-Parmer™ 0548800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning i hav, djupa sjöar och frätande vatten
  • Alpha-provtagare är lämpliga för användning i hav, djupa sjöar och korrosiva vatten
  • Välj horisontella provtagare för provtagning vid ytan, termoklin eller strax ovanför botten
  • Uretanändtätningar snäpper ihop med minimal ytstörning vid budbärarkontakt
  • Dräneringsventil ger enkel provtagning
  • Provtagare inkluderar en bärväska; beställ budbärare och linje separat
  • Silikonändtätningar är tillgängliga på specialbeställning; ring våra applikationsspecialister för mer information
  • Använd inte när kvicksilverkoncentrationerna överstiger 1 ppm.
Specifikationer
Produkttyp Horisontell Alpha vattenprovtagare
Material PVC, uretanändtätningar
Rörmaterial PVC
Kapacitet (metrisk) 2.2 L
För användning med (applikation) Vattenprovtagning i hav, djupa sjöar och frätande vatten
Längd (engelska) 26,4 tum
Längd (metrisk) 67.06 cm