Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Produktkod. 15328988 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
513-7PPM-7-5
513-7PPM-8-5
513-7PPM-9-5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6
Produktkod. 15328988
Brand: Wilmad-LabGlass™ 665021095
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6
Innehåller
Tube and disposable cap
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.
  • Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
  • Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
  • Rated as hydrolytic class 1
  • Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Specifikationer
Camber (metrisk) 13 μm
Koncentricitet (metrisk) 38 μm
Längd (metrisk) 228,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.9935±0.0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 8.160±0.013 mm
Fältstyrka 200MHz
För användning med (applikation) Ideal for experiments requiring critical shimming quality (high/ultrahigh field, non-spinning, multi-dimensional, multi-nuclei, DNP experiments and studies involving biological samples™)
Längd (engelska) 9 in.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.92 mm
Modell 513-7PPM-9-5