Läs mer
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm OD Tunnväggigt precisions-NMR-rör
Produktkod. 15358798 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modell:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Fältstyrka:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tjocklek (metrisk) vägg:
0,46 mm
0,55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Produktkod. 15358798
Brand: Wilmad-LabGlass™ 662001075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kapsyler rekommenderas inte för användning med prover lösta i kloroform-d eller aceton-d6.
Beinhaltet
Tub och engångslock
För att maximera SNR har Precision NMR-rör minimala paramagnetiska föroreningar som skulle påverka shimsning. Snäv ID- och OD-tolerans så liten som 0,0065 mm rymmer Wilmad skär
Tillverkad i toppmodern ISO 9001:2008 USA anläggning som använder en unik precisionskrympnings- och slipprocess för att forma den inre ytan med maximerad fyllningsfaktor.
  • Innerytan är resistent mot stark syra och bas vid omgivningstemperatur
  • Kan användas säkert vid temperaturer upp till 230 °C och inom ett temperatursteg på 120 °C
  • Klassad som hydrolytisk klass 1
  • Tillverkad av borosilikatglas som uppfyller kravet för Typ 1 Klass A glas från ASTM E438 100% inspektion med multipel NIST spårbara mätare och kontroller av optiska ytdefekter
Spezifikation
Camber (metrisk) 51μ m
Koncentricitet (metrisk) 254 μm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Produkttyp High Precision NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 9,±9935 0,0065 mm
Diameter (metrisk) Inre 9,±070 0,013 mm
Fältstyrka 200 MHz
För användning med (applikation) För experiment som kräver kritisk shimskvalitet (högt/ultrahögt fält, icke-snurrande, multidimensionella, multikärnor, DNP-experiment och studier som involverar biologiska prover)
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0,46 mm
Modell 513-1PP-7-5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt