Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 150mL Suprasil Offset Nitrogen Dewar Flask for Bruker
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (applikation):
For studies at 77 K
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 150mL flask lasts 30 minutes after a filling
- Compatible with Bruker™ X-band Cavity
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bruker X-band Cavity |
| För användning med (applikation) | For studies at 77 K |
| Inkluderar | Dewar Flask |
| Modell | WG-853-B-Q |
| Volym (metrisk) | 150 mL |