Läs mer
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-rör med hög genomströmning
Produktkod. p-9072014 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kvantitet:
100 pack
50 st
Produktkod. 16695672
Brand: SP 669995751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbla skrivytan möjliggör enkel provmärkning och identifiering.
  • Genomsnittlig camber på 60 mikron säkerställer spektrumtydlighet för små molekyler (MW< 250) samplar upp till 600 MHz.
  • 2x större markeringsyta eliminerar trånga och oläsbara provnamn
  • Silkscreenat skrivområde gör att provnamnen inte enkelt kan torkas av
  • Designad för rutinmässig användning i de flesta låg- till mellanfälts-NMR-spektrometrar
  • Kamber- och koncentricitetsvärden som anges är Total Indicator Reading (TIR)
  • Tillverkad av ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
  • 100% inspekterad för ytdefekter och fysiska dimensioner
Obs: För experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, multidimensionell, multi-nuclei eller DNP-teknik, se Wilmad Precisions-NMR-rör.
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Glass (Type 1, Class B)
Produkttyp High Throughput NMR Tube
Diameter (metrisk) Yttre 5 ±0,02 mm
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Kvantitet 50 st