Läs mer
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ MAS Rotorinsatser
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk):
2.19 mm
2.99 mm
Diameter (metrisk) Inre:
1.66 mm
2.24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ett handskfack kan behövas för förslutning av luftkänsliga prover
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bruker MAS Rotor (3.2 mm) |
| Typ | Rotor |
| Beskrivning | Rotor Insert; Overall Length: 18.6mm; Finished Length: 9.3mm |
| Diameter (metrisk) | 2.19 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.66 mm |
| För användning med (applikation) | Designad för luftkänsliga prover och halvfasta prover som geler eller högviskösa vätskor. |
| Inkluderar | Rotorinsats |
| Material | Borsilikatglas |
| Modell | DWGSK3083-B |