Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Tunnvägg kvarts EPR provrör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tight ID and OD tolerances ensure 100% compatibility to spectrometers
- Individually wrapped to prevent contamination
- Recommended for experiments with small organic molecule (Molecular Weight ∼500) at ambient temperature only
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Quartz |
| Produkttyp | Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.5 mm |
| Modell | 710-SQ-250M |