Läs mer
Nordvlies WIPEX Z-Folded Paper Towels
Mått (L x B):
25 x 23 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Beskrivning
- Box of 20 packs of 150 z-folded wipes
- 23 x 25 cm
- 2-ply
- White
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Folded Hand Towel |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Material | Recycled Paper |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 25 x 23 cm |
| Förpackningsmängd | Case of 3,000 Wipes |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |