Läs mer
WTW™ Trådlös modul för plugghuvudsensor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15512016
För användning med (utrustning):
WTS™ IDS Plugghuvudsensorer för multiparametermätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15512016
Brand: WTW™ 108141
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den trådlösa modulen för plugghuvudsensor är för användning med WTW™ utbud av IDS Intelligenta digitala sensorer
  • Trådlösa moduler för IDS plugghuvudsensorer ansluts helt enkelt till sensorn och ansluts automatiskt till mätaren, samma modul för alla parametrar
  • Säkert och enkelt utan kablar
  • Frihet att arbeta där en mätare vanligtvis skulle vara i vägen
  • Även med bärbara fältmätningar under svåra förhållanden är en hand alltid ledig
  • Registrera mätvärden genom att helt enkelt trycka på en knapp på sensormodulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Uppladdningsbart LiPo-batteri 230 mAh
IP-betyg Stänkvattenskyddad till IP 66
För användning med (utrustning) WTS™ IDS Plugghuvudsensorer för multiparametermätare