Läs mer
Bohlender™ Inom Luer Lock PTFE miniatyr Luer-Lock-kontakt
Produktkod. 13277169
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
Produktkod. 13277169
Brand: Bohlender™ F71804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut komponenter med Luer Lock såsom sprutor eller kanyler till ett slangsystem.
  • Kontaktdon av PTFE
  • För övergång från Luer Lock-anslutning till invändig gänga UNF 1/4 in. 28G
  • Luer-Lock-anslutningens inre kona ger bra tätning, den extra gängan (antingen han eller hon) förhindrar oavsiktlig lossning
  • Slangen ansluts med hjälp av rörändkopplingar till en invändig gänga UNF 1/4 tum 28G
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm