Läs mer
mb2 Wood Chair on Glides
Produktkod. 11937824
För användning med (applikation):
For Table
Produktkod. 11937824
Brand: mb2 AB1B2D1NE3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wood chair on glides - Middle lift - Fix mechanism
  • Chair in wood
  • Seat and back in 8 mm plywood
  • Backrest adjustable in depth by wheel.
  • Pneumatic cylinder middle
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Glides
Specifikationer
Produkttyp Högformad stol
Färg Beech
Justerbar (höjd) Yes
Justerbar Height
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Standard
För användning med (applikation) For Table
Höjd (metrisk) 700 mm
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 460 to 640 mm
Vikt (metrisk) 7.38 kg
Med armstöd No
Med ryggstöd Ja
Med hjul No
Fotstöd No
Med svankstöd No
Med Tilt No
Material Trä
Typ av sittplatser Stool with Back