Läs mer
Microspec™ Wrappastack™ Ärmar
Produktkod. p-7112474
Diameter (metrisk):
55 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 15702145
Brand: Microspec™ K5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring av tillagade petriskålar.
  • Slå professionellt in hällda tallrikar för kylförvaring eller inkubation
  • Låter upphällda tallrikar värmekrympt till hylsor för kylförvaring
  • Håller tallrikarna snyggt staplade och stadiga
  • Minskar fuktförlust
  • Rivremsa för enkel borttagning av plåtar vid behov
Specifikationer
Material Polypropen
Typ Ärm
Höjd (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) 55 mm