Läs mer
Brady™ Write-On™ Anpassade Pipemarkers På Kort
Färg:
Blått
Brun
Grå
Gult
Klart
Lila
Ockra
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Färgerna överensstämmer med BS1710.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN VDE 0472 del 815, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Beskrivning | Påskrivna rörmarkörer på kortet |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent, Tryckkänslig |
| Färg | Lila |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kort |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Etiketter per ark | 10 |
| Visa mer |