Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Mått (LxB):
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36.4 m x 12.7 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25.4 mm
36.4 m x 25.4mm
54.6 m x 12.7 mm
54.6 m x 19 mm
Diameter (engelska):
1 tum
3 tum
Beskrivning
Använd penna, kulspetspenna eller bläckmarkör för att skapa etiketter som förblir läsbara under de mest krävande laboratorieförhållanden. Pappersetikettband motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för användning i lågtemperaturapplikationer.
- Fäster på alla rena ytor, inklusive PTFE-fluorpolymerhartsbelagda material
- Skalar av utan att lämna en klibbig rest
- Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
- Färgat papper med gummihartslim motstår fukt och de flesta lösningsmedel
- Tål en maximal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minuter eller °80 C (°176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-°112 °F)
- Tål en ångautoklavcykel vid 121 °C (250 °F) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Gummi, Harts |
| Beläggning | None |
| Färg | Gult |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Visa mer |