Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagda värmebeständiga handskar
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Storlek:
9
10
Unit Size:
1 par
12 par
Description
- Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål
- Skyddar mot temperaturer upp till 200 °C (400 °F)
- Tvådelad konstruktion eliminerar yttre sömmar för ökad komfort, passform och fingerfärdighet
- Bondad nitrilbeläggning ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
- Förbättrade greppegenskaper vid hantering av våta eller oljiga ytor
- Svettabsorberande non-woven filtfoder
- Asbestfri
Specifications
Specifications
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Heat-resistant Gloves |
| Storlek | 10 |
| Show More |
Inte en ersättning för silikathandskar.