Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 dukar, Centerfeed Roll
Mått (L x B):
42 x 24,5 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Levereras i en mittmatningsrulle med 150 ark
- Dukar kan sköljas och återanvändas
- HydroKnit™ teknologi ger hög absorbans, styrka och hållbarhet (våt eller torr)
- Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
- Idealisk för lätt rengöring av lim, olja, skräp, applicering av smörjmedel, thinner och lösningsmedel, rengöring av glas, precisionsrengöring av invecklade maskiner och delar, rengöring av händer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätta torkare |
| Längd (engelska) | 6.692 in. |
| Längd (metrisk) | 18.6 cm |
| Bredd (engelska) | 9,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 17 cm |
| Material | Syntetisk och cellulosafiber |
| Absorptionsförmåga | Hög |
| Basvikt | 1.05 kg (2.315 lb.) |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 42 x 24,5 cm |
| Visa mer |