Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Torkpapper för mat och hygien - Centerfeed
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Description
- Designad för de specifika miljöer där de kommer att användas, vilket gör att du kan utföra din avtorkningsuppgift varje gång.
- Rollen är också designad för att vara lätt att upptäcka i föroreningskritiska miljöer.
- Designen av dessa centrefeed-rullar syftar till att stödja portabilitet för lätt avtorkning i områden som matlagning och serviceytor.
- Präglingsteknik i torkpapperet ger dessa rengöringsservetter en bra balans mellan prestanda och värde.
- För att användas en gång med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, har dessa kemtvättservetter testats som kompatibla för användning i spray- och torkapplicering med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar).
- För miljöer där helt mättad avtorkning är ett krav, dessa WypAll™ torkrullar är testade som kompatibla med tvål/tvättmedel.
- Dessa avtorkningsrullar är kompatibla med de snabblastande, mångsidiga och lätta att rengöra Aquarius™ centrummatningsvals dispenseringssystem (7017)
- WypAll™ Mat- och hygienrullar finns även i vitt (7256).
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Lätt industritorkare |
| Längd (engelska) | 16,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 58.5 cm |
| Bredd (engelska) | 1 fot 3 tum |
| Bredd (metrisk) | 39 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Centerfeed |
| Mått (L x B) | 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tum) |
| För användning med (utrustning) | Aquarius™ Dispenseringssystem för centrummatningsrulle (7017) |
| Show More |