Läs mer
Thermo Scientific™ X-Gal
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,5 g
1 g
2 x 1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2g
Beskrivning
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-galaktopyranosid) är ett inert kromogent substrat för beta-galaktosidas som hydrolyserar X-Gal till färglös galaktos och 4-klor-3-brom-indigo, vilket bildar en intensiv blå fällning. Induktion av lacZ -genen med IPTG leder till hydrolys av X-Gal och till utveckling av blå kolonier.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening. |
| Produkttyp | X-Gal |
| Kvantitet | 0,5 g |