Läs mer
BRAND™ X-Shape PTFE magnetiska omrörarstänger
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Höjd (metrisk):
5 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Stadig spinnposition
- Utmärkt omrörningsverkan
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 5 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 5 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Form | Korsa |