Läs mer
Labcon™ Kartongställ för centrifugrör
Handla allt Labcon Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
17 mm
29 mm
För användning med (utrustning):
Labcon™ 15 mL Centrifugerör
Labcon™ 50 ml Centrifugerrör
Beskrivning
- Designad för att hålla Labcon™ 15 eller 50 ml koniska centrifugrör (kan passa andra märken)
- Inkluderar numrerade brunnar
- Viewport skuren i kartongen som tillåter användaren att bottna på rören
- Ersätter engångsställ av polystyrenskum
- Tillverkad av återvinningsbar kartong
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Array | 4 x 5 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Positioner | 25 positioner |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Labcon™ 50 ml Centrifugerrör |
| Visa mer |