Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler-sprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,63 mm
0,71 mm
Material:
Metall (kolv)
PTFE (kolv)
PTFE-spets (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Tillgänglig som kolv helt i metall eller PTFE-spets
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE (kolv) |
| Beskrivning | Autosampler spruta |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.15 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63 mm |
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Nålpunktstil | Kon |