Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT spruta för LC
Produktkod. p-7114382
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,17 mm
0,375 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15279273
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 2928830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE sprutan ger enastående prestanda och överlägsen kvalitet
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
Specifikationer
Beskrivning CTC PAL-XT spruta för LC
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.375 mm
Diameter (metrisk) Inre 0,375 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.71 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.71 mm
För användning med (applikation) För vätskehantering och LC
Produkttyp LC-tips
Volym (metrisk) 1 ml
Nålpunktstil LC