Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ plus flytta den™ , Elektroniska flerkanalpipetter med justerbart spetsavstånd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16617625 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
1 till 20μ l
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 200μ l
Antal kanaler:
4
6
8
12
Färg:
Grön
Ljusgul
Ljusrosa
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16617625
Brand: Eppendorf™ 4861000795
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåter enkla formatändringar med 70 % tidsbesparingar jämfört med enkanalpipetter. Den unika, tublösa designen är autoklaverbar för att minska risken för kontaminering och förbättra provets integritet.
  • Luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd finns i 4, 6, 8 och 12 kanaler
  • Välj mellan Mekanisk (Research™ plus) eller elektronisk (Xplorer™ plus) justerbara spetsavstånd flerkanalpipetter
  • För plattor (12, 24, 48, 96 och 384-brunnar), rör (1,5 och 2 ml) och agarosgeler
  • Spetsavstånd är fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
  • Avståndskontroll för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
  • Manuell justeringsknapp för smidiga, vibrationsfria formatomkopplare och droppfria vätskeöverföringar
  • 360°vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb parameteridentifiering
  • Tubeless system är säkert och pålitligt
  • Optimalt vågarad pipett minskar handtrötthet för stressfri drift
  • Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research™ plus fullt ut, och Xplorer™ plus endast nedre delen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Lot-specifikt certifikat
Kompatibla tips Universal Spetsar, epT.I.P.S™ , epT.I.P.S™ 384
Beskrivning Konavstånd: 4,5 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Ljusgul
För användning med Luftkudde
Antal kanaler 12
Produktlinje Xplorer Plus Flytta den
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
För användning med (utrustning) Luftkudde