Läs mer
UVP XX-serien UV bänklampa utbytesrör
Våglängd:
254 nm
302 nm
Wattal:
15 W
20 W
40 W
För användning med (utrustning):
Modell XX-15 bänklampa
Modell XX-20 bänklampa
Modell XX-40S bänklampa
Unit Size:
Varje
Description
Rören i lamparmaturer är utbytbara för applikationer som kräver olika våglängder.
- Beställ rör med samma effekt som lampan
- Rör finns i 254nm, 302nm och 365nm
- Kortvågig UV är lämplig för sterilisering och sanitet
- Långvågig/mellanstor UV är lämplig för fluorescens och inspektion
Specifications
Specifications
| Wattal | 15 W |
| Våglängd | 302 nm |
| Beskrivning | Ersättnings UV-rör för bänklampa i XX-serien |
| För användning med (applikation) | Fluorescens och inspektion |
| För användning med (utrustning) | Modell XX-15 bänklampa |
| Längd (engelska) | 17,12 tum. |
| Längd (metrisk) | 434.84 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Produkttyp | Ersättnings UV-rör |