missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Xylener, Honeywell™

Produktkod. p-7120904 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 4
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

Produktkod. 15691550

Brand: Honeywell Research Chemicals 164461L

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

för analys (isomerblandning),> 99,0 %

  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1330-20-7
MDL-nummer MFCD00077264

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Xylenes
Smältpunkt -48°C
Färg Färglös
Densitet 0.86g/mL at 25°C
Kokpunkt 145°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25°C (77°F)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.4960 to 1.4990
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 18mmHg (37.7°C)
UN-nummer UN1307
Formel vikt 106.17g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylenes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312 + H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.